Vai a
A4919
Sieroalbumina
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 901.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2380.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
CHF 901.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, Protease by FITC, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L′albumina di siero bovino (BSA), una proteina da 66 kDa, appartiene alla famiglia delle sieroalbumine. È una proteina ad α-elica, non glicosilata e globulare, con 17 ponti disolfuro.
Application
L′albumina di siero bovino è stata usata:
  • come componente di terreni di coltura cellulare in coltura di espianto
  • colture organotipiche e colture di embrioni
  • come componente del tampone fosfato salino (PBS) nell′immunocolorazione di cellule staminali umane pluripotente indotte (hiPSC)
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
L′albumina di siero bovino (BSA) è il più essenziale tra i costituenti dei terreni di coltura cellulare e contribuisce alla differenziazione delle cellule staminali embrionali (hESC). Agisce come agente bloccante nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per inibire il legame aspecifico di antigeni e anticorpi alle piastre per microtitolazione.
Features and Benefits
  • Testato per l′uso in coltura cellulare
  • Assenza di proteasi
  • Basse endotossine
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Preparata mediante frazionamento termico
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9085A2934A0281
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A4919
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A9085
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2934
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A0281
Sieroalbumina
description
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
description
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)