96669
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(4-(7-(diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)phenyl)-, CPM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPCE)
Forma fisica
solid
Fluorescenza
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3