Vai a
36801
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 282.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 940.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.35
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5359433
Assay:
≥96.0% (HPLC)
CHF 282.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-3-19(4-2)12-6-5-11-9-13(17(23)25-14(11)10-12)18(24)26-20-15(21)7-8-16(20)22/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
NUNPVRICKDZFLK-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester is used as a reagent to conjugate 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry. 7-DCCA is used to label amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis. 7-DCCA is used as a reference in screening of nerve agent degradation products by MALDI-TOFMS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Labeling of amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
55156M979487444
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
description
≥98%, powder
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
acetonitrile: soluble, DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble (lit.)(lit.), chloroform: 100 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)