Documenti fondamentali
88596
Sigma-Aldrich
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
Scegli un formato
5 MG
CHF 158.00
25 MG
CHF 649.00
CHF 158.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 158.00
25 MG
CHF 649.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
CHF 158.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPCE)
Stato
powder
Fluorescenza
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analytica Chimica Acta, 423, 77-77 (2000)
H Wang et al.
Analytical biochemistry, 281(1), 15-20 (2000-06-10)
A new amine-reactive derivatizing reagent, N-hydroxysuccinimidyl fluorescein-O-acetate (SIFA), was developed for catecholamine (CA) analysis in liquid chromatography. The reactivity of this reagent with the CAs norepinephrine (NE), epinephrine (E), and dopamine (DA) was investigated in detail. In aqueous methanol containing