Merck
46970
Fluorescein sodium salt
p.a.
Sinonimo/i:
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.27
EC Number:
208-253-0
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3833041
Colour Index Number:
45350
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
p.a.
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is a xanthene dye having a polycrystalline structure with a monoclinic system. Fluorescein is a synthetic organic compound available as a dark orange/red powder soluble in water and alcohol.
Application
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is used to conduct in-vivo skin studies.
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)