Vai a
61339
D-lattosio
≥99% (HPLC), BioUltra
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucosio, Zucchero del latte
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 76.10
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 214.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-559-2
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
MDL number:
CHF 76.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +53±1°, 22 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
colorless
pH
3.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
D-Lactose is a disaccharide of D-glucose and D-galactose units found as a major sugar in milk. D-Lactose is used for the culture of lactic acid metabolizing bacteria, lactic acid bacteria. D-Lactose is used to identify and characterized galectins.
Biochem/physiol Actions
Lactose is a dissacharide formed by the condensation of one galactose and one glucose molecule. Lactose is the major sugar in the milk of most species, typically present between 2-8%. The enzyme lactase hydrolyzes lactose to its constituent monosaccharides. In neonates, glucose released via the action of lactase is a major energy source.
Other Notes
Component of the liquid stationary phase in the GLC separation of nitroxylene and xylenol isomers
Sales restrictions may apply
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6134561341L254
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
3.0-7.0% water
impurities
-
impurities
dextrose, passes test, sucrose, passes test, ≤0.005% insolubles, 4.0-6.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-lattosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Separation behaviour of some isomeric organic compounds on sugars, sugar alcohols and their mixed phases by gas-liquid chromatography.
Ono, A.
Journal of Chromatography A, 197, 251-251 (1980)
J Nijdam et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 123, 53-60 (2014-09-30)
Segregation of the protein bovine serum albumin (BSA) and lactose in thin aqueous films during drying was investigated by examining the composition of the dried films using inverse micro Raman spectroscopy (IMRS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) sputter-depth profiling. The
Akhtar Siddiqui et al.
International journal of pharmaceutics, 493(1-2), 1-6 (2015-07-26)
The objective of this study was to develop and validate XRPD analytical method for the estimation of percent crystalline warfarin sodium present in drug products. Warfarin sodium (WS) is a clathrate containing Isopropyl alcohol entrapped in the crystalline structure. Four
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
61339-25G04061832699905
61339-250G04061832699899
61339-100G04061832699868
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf