1.07657
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
Stato
solid
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
202 °C
Solubilità
161 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Risultati analitici
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2