51416C
Terreno essenziale minimo di Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with non-essential amino acids, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1