51290
Hemoglobin from bovine blood
lyophilized, 2×cryst., ≥90% (SDS-PAGE), powder
Sinonimo/i:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine blood
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
powder
Qualità
2×cryst.
lyophilized
PM
Mr ~64500
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
salt, none detected
~0.3% Fe
Perdita
≤8% loss on drying
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3