H2500
Hemoglobin from bovine blood
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine blood
Forma fisica
lyophilized powder
PM
Mr ~64500
tecniche
MALDI-TOF: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Descrizione generale
Applicazioni
- standard curve generation for the quantification intraparenchymal hemorrhage and parenchymal hemorrhage in spinal cord homogenate using Drabkin′s assay, Quadrupole-Ion Mobility-Time-of-Flight mass spectrometery
- the generation of molecularly imprinted polymers (MIPs) to mimic high molecular-weight polyethylene glycol (PEG) in crystallization studies
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3