51060
Guanosine 5′-diphosphate disodium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-GDP-Na2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine brain
microbial (Corynebacterium sp)
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
LTZCGDIGAHOTKN-LGVAUZIVSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in fluorescent metal nanoclusters selectivity of guanosine 3′-diphosphate-5′-di(tri)phosphate, ppGpp
- in screening of fluorescence emission of hypocrellin A-zinc complex
- as a component of assay buffers in the autoradiography of mice brain sections
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3