Vai a
20-177
GDP
liquid
Sinonimo/i:
100x Guanosine 5′-Diphosphate solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
100X GDP, 100mM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Categoria di ricerca
Tutte
Da usare come controllo di caricamento (controllo negativo) nei kit per saggi di attivazione
Physical form
acqua sterile
Preparation Note
1 anno a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
692446924469244
100X GDP, 100mM
Sigma-Aldrich
20177
100X GDP, 100mM
description
-
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)