5008
Human Collagen Type I & III
from neo-natal fibroblast cells, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, powder, suitable for cell culture, VitroCol®
Sinonimo/i:
Collagen Solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
VitroCol®, Collagen from Human neonatal fibroblasts, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
Advanced BioMatrix
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/mL Endotoxin level
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
VitroCol® contiene circa il 97% di collagene umano di tipo I; la parte restante è costituita da collagene di tipo III. Ha un alto contenuto di monomero, come evidenziato dalle analisi in cromatografia a permeazione di gel.
VitroCol®è particolarmente indicato per la coltura di cellule umane in applicazioni che prevedono il rivestimento di superfici e la preparazione di strati sottili di cellule in coltura. Non è consigliato per la formazione di un gel solido. VitroCol® è fornito in forma di polvere liofilizzata sterile.
Nota sulla preparazione
WGK 1