Documenti
307M-9
Sigma-Aldrich
Citocheratina 7 (OV-TL 12/30)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
diluted ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OV-TL 12/30, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (307M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (307M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (307M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (307M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (307M-98)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
Controllo
lung adenocarcinoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... KRT7(3855)
Descrizione generale
L′anti-citocheratina 7 reagisce con le proteine presenti nella maggior parte delle cellule epiteliali duttali, ghiandolari, transizionali e del dotto biliare. Cytokeratin 7 (CK7) labeling can help distinguish between lung, breast carcinomas, and urothelial carcinomas that are typically stain positive, and colon and prostate carcinomas that typically lack CK7 expression. CK7 is a common marker of primary lung adenocarcinomas and is observed in other primary lung carcinomas and non-pulmonary carcinomas. L′anti-citocheratina 7 è risultata utile anche nella diagnosi differenziale delle neoplasie ovariche.neoplasms.
Qualità
IVD
IVD
IVD
RUO
Linkage
Vetrini di controllo positivo per la citocheratina 7, n. di prodotto 307S, sono disponibili per l′immunoistochimica (sezioni fissate in formalina, incluse in paraffina).
Stato fisico
Soluzione in tampone Tris, pH 7,3-7,7, con 1% BSA e <0,1% sodio azide
Nota sulla preparazione
Scaricare le IFU specifiche per il lotto e il formato del prodottoN.B: È necessario un codice reperibile sulla confezione o sull′etichetta del prodotto.
Altre note
Per l'assistenza tecnica chiamare il numero 800 665 7284, oppure inviare un′e-mail a service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Shawn K Murray et al.
The American journal of surgical pathology, 28(9), 1154-1162 (2004-08-19)
We recently identified metastatic prostate carcinoma (PCA) within perirectal lymph nodes (PLNs) from 2 patients undergoing abdominoperineal resection (APR) for rectal adenocarcinoma (RA). As this phenomenon has not been addressed by any studies in the literature and because these positive
W G McCluggage et al.
Histopathology, 47(3), 231-247 (2005-08-24)
The ovary is a common site of metastatic tumour. In many cases of ovarian metastasis there is a known history of malignancy but in other cases the ovarian tumour is the first manifestation of disease. In this review metastatic colorectal
Preetha Ramalingam et al.
Annals of diagnostic pathology, 7(2), 112-119 (2003-04-26)
Carcinomas with micropapillary features have been described in the breast, urinary bladder, lung, and ovary. They are characterized by the presence of micropapillary tufts in clear spaces. Unequivocal vascular invasion is usually present at the periphery of the tumor. Consequently
Kaitlin C Fogg et al.
Cancer letters, 458, 92-101 (2019-05-28)
High-grade serous ovarian cancer (HGSOC) metastasizes when tumor spheroids detach from the primary tumor and re-attach throughout the peritoneal cavity. Once the cancer cells have implanted in these new sites, the development of metastatic lesions is dependent on the disaggregation
V Jerome Marson et al.
Histopathology, 45(2), 125-134 (2004-07-29)
To assess cytokeratin (CK) and thyroid transcription factor (TTF)-1 expression in primary epithelial lung tumours by comparison with non-pulmonary carcinomas and to correlate it with their histological type and grade. Immunohistochemistry using antibodies against CKs 5/6, 7, 19, 20 and
Articoli
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.