06-562
Anti-erbB-2/HER-2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
CD340 antigen, CD340 antigen, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, c-erb B2/neu protein, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog),
Scegli un formato
CHF 437.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 437.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
rat ... Erbb2(24337)
rhesus monkey ... Erbb2(697573)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
4 μg of a previous lot immunoprecipitated erbB-2/HER-2 from 600 μg MCF-7 RIPA lysate, and previously in A431, LNCaP, and c-erbB-2 transfected 3T3/NIH RIPA lysate.
Immunohistochemistry:
A previous lot of antibody has been reported by an independent laboratory, to detect erbB-2/HER-2 in frozen and formalin/paraffin sections of rat breast.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Her-2 on 10 μg of HEK293 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
A431 cells, HEK293, Jurkat, MCF7 cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2