24907
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
RED-GLUC, Rose-glucuronide CHA salt, Salmon-glucuronide CHA salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3