A8312
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
aqueous suspension
Sinonimo/i:
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous suspension
Grado di funzionalizzazione
40-80 μmol per mL
Matrice
6% beaded agarose
Attivazione matrice
epichlorohydrin
Gruppi immobilizzati alla matrice
through amino to carboxyls of EDTA
Braccio spaziatore
9 atoms
Capacità
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of the column for the purification of Escherichia coli TOP10F cells
- with cell lysates of various cells for detection of PARylated (Poly(ADP-ribos)ylation) proteins.
- in the affinity purification of horseradish peroxidase (HRPO)
- in the glycated human serum albumin (gHSA) purification
WGK 3