N9376
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
CHF 62.70
Scegli un formato
About This Item
CHF 62.70
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, ≥99% (TLC)
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Impurezze
≤0.05% Free p-nitrophenol
Solubilità
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)