C4478
S-Gal®/LB Agar Blend
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinonimo/i:
Agar Blend
Scegli un formato
CHF 116.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 116.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
Compatibilità
suitable for β-galactosidase test
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- More intense color contrast than X-gal
- Water-soluble and autoclavable for easiest use
- Convenient, pre-mixed media
Componenti
Tryptone, 10
Yeast extract, 5
Sodium chloride, 10
Agar, 12
S-Gal, 0.3
Ferric ammonium citrate, 0.5
IPTG, 0.03
Principio
Nota sulla preparazione
Altre note
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?