Documenti
137272
SAFC
Guanidina
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
Beilstein:
3591990
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Forma fisica
powder
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
Solubilità
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Applicazioni
Forte agente caotropico utile per la denaturazione e il successivo ripiegamento delle proteine. Questo forte denaturante può portare in soluzione proteine insolubili o denaturate come corpi di inclusione. Questo può essere usato come il primo stadio del ripiegamento di proteine o enzimi nella loro forma attiva. Possono essere necessari anche urea e ditiotreitolo (DTT).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1