Documenti fondamentali
137269
SAFC
BIS-TRIS propano
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
1,3-Bis[tris(idrossimetil)metilammino] propano
About This Item
Formula condensata:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Beilstein:
1786109
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
Intervallo di pH utile
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa 
(1) 6.8, (2) 9.0
Punto di fusione
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis Tris Propane is a unique biological buffer also referred to as a “Universal” buffer, which means the buffer capacity covers a wide range. Bis Tris Propane has two pKas of 6.3 and 9.5, which expands the buffering range from 5.0-10.5-making this a versatile buffer for biological systems. Bis Tris Propane is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high-solution clarity.A review of DNA polymerase techniques lists bis tris propane as a suitable buffer for PCR methods as a universal buffer pH gradient is employed.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)