Documenti fondamentali
137275
SAFC
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)