P7754
Acetilacetone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
2,4-pentanedione
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
11.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
140.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descrizione generale
Applicazioni
- A multifunctional ligand in the synthesis and feasible functionalization of gold nanoparticles (AuNPs).
- A reactant to synthesize 9,10-dihydroacridines by reacting with methyl acetoacetate and Morita-Baylis-Hillman acetates.
- A reagent in the synthesis of ZrO2(zirconium dioxide) via hydrolysis of Zr(OC3H7n)4. Acetylacetone controls the hydrolysis and condensation rates of alkoxides and thus, the nucleation and growth rates of oxides.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup