Vai a
P7754
5α-Pregnane-3,20-dione (allo)
progesterone metabolite
Sinonimo/i:
5α-Dihydroprogesterone, Allopregnane-3,20-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 170.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
209-297-3
MDL number:
CHF 170.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
XMRPGKVKISIQBV-BJMCWZGWSA-N
Biochem/physiol Actions
A high-level metabolite of progesterone in breast cancer tissue (but not normal breast tissue); promotes cell proliferation and detachment. Receptors appear only on the cell surface of MCF-7 breast cancer cells, not on nuclei where most other steroid receptors are located.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2016H5752PHR2905
description
progesterone metabolite
description
≥95%
description
≥95%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)