Documenti
10916
Sigma-Aldrich
Acetilacetone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
AcAc, 2,4-pentanedione
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
741937
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021208
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
11.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
140.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L′acetilacetone è un ligando chelante che forma complessi organometallici usati come additivi per la benzina, additivi per lubrificanti, essiccatori per vernici e inchiostri per stampanti, fungicidi, insetticidi e colori.′ È un reagente di estrazione selettivo per la determinazione del molibdeno nei materiali ferrosi.
Applicazioni
L′acetilacetone è stato usato nella preparazione dei film sottili di Y203, La203 e La2CuO4 e del fotocatalizzatore a due fasi titanato/anatasio.
Altre note
prezzi per grandi quantità su richiesta
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Growth and characterization of thin films of Y203, La203 and La2CuO4.
Gao YM, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 90(2), 228-233 (1991)
Analytical Solvent Extraction of Molybenum Using Acetylacetone.
McKaveney JP and Freiser H.
Analytical Chemistry, 29(2), 290-292 (1957)
Nitrogen- sensitized Dual Phase Titanate/Titania for Visible-light Driven Phenol Degradation.
Hua CY, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 1962012, 518-527 null
Rolando R Lozada-García et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3450-3459 (2012-02-07)
The photochemistry of the chelated enol form of acetylacetone (AcAc) was investigated by UV excitation of the S(2) state at 266 nm in parahydrogen matrices, complemented by experiments in neon and normal hydrogen matrices. Infrared (IR) spectroscopy, combined with theoretical
Zhenkun Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(42), 17653-17660 (2012-10-02)
The organization of different nano objects with tunable sizes, morphologies, and functions into integrated nanostructures is critical to the development of novel nanosystems that display high performances in sensing, catalysis, and so on. Herein, using acetylacetone as a chelating agent