G2025
Glicerolo
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.005% Chlorinated compounds
≤0.005% Sulfate (SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
- un additivo nella coltura cellulare di Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium.
- un combustibile presente nello sviluppo di celle a biocombustibile basate su enzimi.
- una matrice liquida multicomponenti con 4-HCCA e 3-amminochinolina per l′analisi di glicani neutri e acidi.
- una matrice per MS FAB (spettrometria di massa a bombardamento con atomi veloci).
- può essere usato come matrice liquida in studi analitici quantitativi MALDI (spettrometria di massa a desorbimento/ionizzazione laser in matrici).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.