Documenti fondamentali
GX0185
Supelco
Glicerolo
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-289-5
Saggio:
≥99.5% (GC)
tecniche:
electrophoresis: suitable
P. ebollizione:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
<1 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.5% Water
≤2 ppm Heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 199 °C
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Acrolein and glucose: To pass test
Assay (GC): 99.5% min
Chlorinated compounds (as Cl): 0.003% max
Color (APHA): 10 max
Fatty acid esters (as butyric acid): 0.05% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Neutrality: To pass test
Residue after ignition: 0.005% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.5% max
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Glicerolo ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerolo
Glicerolo anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo
Glicerolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerolo
Glicerina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Glicerina
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo