96459
Zinc acetate dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
6-7
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?