411000
Ethanolamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1436 °F
Purificato mediante
glass distillation
redistillation
Limite di esplosione
17 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter