Documenti
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5NH)2CS
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Beilstein:
644277
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)