Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 49.80 |
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 135.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Esametilentetrammina, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (calc. to the dried substance) | assay 99% | assay ≥99.0% (perchloric acid titration) | assay ≥99.5% (perchloric acid titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility soluble 895 g/L | solubility - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 280 °C (subl.) (lit.) | mp 280 °C (subl.) (lit.) | mp - | mp - |
| ign. residue ≤0.01% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esametilentetrammina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?