793604
Bromuro di potassio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.