856568
Polivinilpirrolidone
powder, average Mw ~55,000
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw ~55,000
Stringa SMILE
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
bipyramids of palladium
Articoli
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Contenuto correlato
This application note discusses the synthesis of silver nanowires.