746444
Bromuro di potassio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.