Documenti fondamentali
P0838
Sigma-Aldrich
Bromuro di potassio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Bromide salt of potassium, KBr
Scegli un formato
250 G
CHF 78.10
1 KG
CHF 248.00
CHF 78.10
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 78.10
1 KG
CHF 248.00
About This Item
Formula condensata:
KBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050405
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 78.10
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.15%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Potassium bromide has been used in the sample preparation for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).[1][2][3] It has also been used as a supplement in Wilbrink Selective Davis (WSD) medium.[4]
Azioni biochim/fisiol
Potassium bromide (KBr) is used as an anticonvulsant and sedative. KBr is used for optical windows and prisms. KBr is transparent in the wide wavelength range from near ultraviolet to long wave infrared. It is employed in the sample preparation for infrared transmission spectra.[5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Isolation and characterization of phthalates from Brevibacterium mcbrellneri that cause cytotoxicity and cell cycle arrest
Rajamanikyam M, et al.
EXCLI Journal , 16, 375-375 (2017)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(2) (2017)
Influence of luminescent graphene quantum dots on trypsin activity
Tabish TA, et al.
International journal of nanomedicine, 13, 1525-1525 (2018)
Health & Drugs: Disease, Prescription & Medication (2014)
Eilish Broderick et al.
Journal of colloid and interface science, 298(1), 154-161 (2006-01-18)
The characterisation of a novel amphiphilic material, Alg-C4, produced from butanol linked by esterification to alginate is presented. The novel derivative retains the gelling and non-toxic properties of native alginate. FTIR spectra of Alg-C4 contained the characteristic hydroxyl and carboxyl