676764
Tetraidrofurano
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tetraidrofurano, ACS reagent, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.03%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Organic synthesis
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
f) Metal-catalyzed coupling (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
- Crystallization
- Polymerization. Ex. RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene
- Coatings
- As an O-donor ligand to form coordination complexes
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup