178810-M
Tetraidrofurano
≥99.0%, reagent grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, reagent grade, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Tetrahydrofuran Miscibility/Immiscibility Table
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?