515809
Ammonio solfuro
40-48 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
40-48 wt. % in H2O
40.0-48.0% (titration by Na2S2O3)
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
P. ebollizione
40 °C
Densità
1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)