295442
Hydrogen sulfide
≥99.5%
Sinonimo/i:
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.19 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
252 psi ( 21 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
6 %
P. ebollizione
−60 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Stringa SMILE
S
InChI
1S/H2S/h1H2
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a sulfur source to synthesize assemblies of silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs).
- As a ligand to form coordination complexes with ruthenium ammines.
- As a test compound to assess the performance of polyaniline-based gas H2S sensors.
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Prodotti correlati
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?