345695
Titanium(IV) chloride solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
Titanium tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Concentrazione
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in toluene
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?