Documenti fondamentali
395404
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
97%
Sinonimo/i:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Formula condensata:
TiCl4 · 2THF
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex, also known as TiCl4-THF, is a commonly used reagent in organic synthesis due to its Lewis acidic properties. It is used as a catalyst in various Friedel-Crafts reactions for the synthesis of aromatic compounds.
Applicazioni
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex can be used as a catalyst in intermolecular hydroamination reactions.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)