341428
Ammoniaca
2.0 M in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in methanol
Densità
0.787 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a pH-adjusting agent to ensure beneficial alkaline conditions.
- To prepare diammine silver(I) chloride complex by using silver chloride precipitate.
- To prepare colloidal inks.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup