QC1593
Ammonia
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-1370
Concentrazione
in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.