27081
Chromium(VI) oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Chromic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Forma fisica
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% total nitrogen (N)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
196 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3