769533
Chromium(III) oxide
ultra dry
Sinonimo/i:
Chromia
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Qualità
ultra dry
Cationi in tracce
Al: ≤50 ppm
Ba: ≤30 ppm
Cu: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Mg: ≤50 ppm
Na: ≤500 ppm
Pb: ≤20 ppm
Stringa SMILE
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio