270555
N,N-dimetilacetammide
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.030% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Simulazione phase-field ternaria di strutture di membrane microporose di poli(fluoruro di vinilidene) preparate mediante separazione di fase non indotta da solventi con additivi e trattamenti con solventi diversi. Questo studio mette in evidenza l'uso della N,N-dimetilacetammide (DMAC) nella preparazione di membrane avanzate di poli(vinilidenfluoruro), facendo emergere il suo ruolo critico nel migliorare la lavorazione dei polimeri e le strutture delle membrane in scienza dei materiali (Zhang et al., 2024).
- Migliorate prestazioni di rimozione delle proteine da parte della membrana di ultrafiltrazione a fibra cava in PES con struttura a spugna. La ricerca dimostra l'efficacia del DMAC nella produzione di membrane di ultrafiltrazione ad alte prestazioni, sottolineando la sua importanza nelle applicazioni biomediche e nel trattamento delle acque reflue (Zhao et al., 2024).
- Aerogel di polivinilidenfluoruro con alfa, beta e gamma; forme cristalline: correlazione tra proprietà chimico-fisiche e strutture polimorfiche. Questo articolo illustra la versatilità del DMAC come solvente nella sintesi di aerogel di polivinilidenfluoruro, collegando il suo utilizzo con i significativi progressi nella comprensione della cristallinità e delle proprietà del polimero (Suresh et al., 2024).
- Esteri di cellulosa: Sintesi finalizzata alla formazione ulteriore di film con nanoparticelle di magnetite incorporate. Lo studio sfrutta il DMAC per la sintesi di film di esteri di cellulosa avanzati integrati con nanoparticelle di magnetite, illustrandone il potenziale nello sviluppo di materiali multifunzionali per diverse applicazioni industriali (Furlan Sandrini et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup