Documenti fondamentali
8.03235
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-dimetilacetamide
Scegli un formato
1 L
CHF 80.20
2.5 L
CHF 173.00
25 L
CHF 668.00
CHF 80.20
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 80.20
2.5 L
CHF 173.00
25 L
CHF 668.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
204-826-4
NACRES:
NA.22
CHF 80.20
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.76 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
165-166 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 64 °C
Solubilità
soluble >1000 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La N,N-dimetilacetammide (DMAc) è un solvente organico miscibile con l′acqua usato nella sintesi dello stirene, di resine viniliche, di poliesteri lineari, di fibre acriliche, di plastica, pesticidi e pelle sintetica. Partecipa a reazioni di deidrogenazione, disidratazione, alogenazione e deprotonazione e alla carbonilazione riduttiva di metalli di transizione. Può anche agire da catalizzatore, promotore, mediatore nello scambio alogeno/alcossi o ossidrile/alogeno, o agente riducente.[1][2]
Applicazioni
La N,N-dimetilacetammide viene usata come solvente nella sintesi di:
  • Materiali compositi grafene–poli(ammide-idrazide)[3]
  • Poliuretani a base di  N,N′-1,2-etandiilbis-(4-idrossi-pentanammide) e 4-idrossi-N-(2-idrossietil)-pentanammide in presenza di trietilammina come catalizzatore.[4]
Caratteristiche e vantaggi
La N,N-dimetilacetammide possiede :
  • Un elevato potere solvente nei confronti di numerosi substrati. 
  • Una capacità elevata di solvatare gli anioni.[2]
Risultati analitici
Saggio (GC, area%): ≥ 99,0% (a/a)
Densità (d 20  °C/4  °C): 0,940-0,942
Acqua (K.F.): ≤ 0,30%
Identità (IR): test superato
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
N,N-Dimethylformamide and?N,N-Dimethylacetamide as Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and/or Oxygen Sources
Jean LB, et al.
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)
Poly (amide-hydrazide) s--graphene composites synthesis and characterization
Elsabee MZ, et al.
Polymer Composites, 38(7), 1311-1318 (2017)
Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on N, N'-1, 2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-pentanamide
Chalid M
Advanced Materials Research, 277, 112-119 (2011)
Toxic hepatitis in occupational exposure to solvents
Malaguarnera G.et al.
World Journal of Gastroenterology, 18(22), 2756-2756 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf