Documenti fondamentali
1.00399
Supelco
N,N-Dimetilacetammide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinonimo/i:
N,N-dimetilacetammide, Dimetilammide dell’acido acetico, acetildimetilammina, DMAC, DMA, DMA
Scegli un formato
1 L
CHF 385.00
CHF 385.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 385.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
204-826-4
NACRES:
NA.03
CHF 385.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.76 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.7-11.5 % (v/v)
tecniche
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
165-166 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 64 °C
Solubilità
soluble >1000 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La gamma di solventi a purezza elevata SupraSolv® è stata sviluppata specificamente per la gascromatografia con campionamento dello spazio di testa (HS-GC) per l′analisi dei solventi residui (RS) nei principi attivi (API), negli eccipienti e nei prodotti farmaceutici in conformità con le Linee Guida ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Q3C. »Impurezze: Linee Guida per i solventi residui«, Farmacopea Europea (Ph. Eur. Capitolo 2.4.24) e Farmacopea degli Stati Uniti (USP Capitolo 467).
Applicazioni
Idoneo come solvente per l′analisi di solventi residui appartenenti alle classi ICH 1, 2 e 3 secondo Ph. Eur. e secondo USP:
  • Ogni solvente residuo di classe 1 sec. ICH ≤ 1 µg/g
  • Ogni solvente residuo di classe 2 sec. ICH ≤ 10 µg/g
  • Ogni solvente residuo di classe 3 sec. ICH ≤ 50 µg/g
Caratteristiche e vantaggi
  • elevata affidabilità nelle applicazioni, grazie al test applicativo condotto su ogni lotto di prodotto.
  • qualità mirata alle applicazioni, in virtù del fatto che le concentrazioni di solventi residui sono specificate conformemente a quanto definito da ICH.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf