259705
Methyl formate
spectrophotometric grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Formic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
23 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
32-34 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 259 nm Amax: 1.00
λ: 260 nm Amax: 0.70
λ: 265 nm Amax: 0.20
λ: 270 nm Amax: 0.04
λ: 310-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Bifunctionality of Re Supported on TiO(2) in Driving Methanol Formation in Low-Temperature CO(2) Hydrogenation.: This article explores the catalytic roles of methyl formate in methanol production from CO2 hydrogenation, providing a pathway for sustainable chemical synthesis (Urakawa A et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?