Documenti fondamentali
8.00889
Sigma-Aldrich
Methyl formate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl formate, Formic acid methyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 27.90
1 L
CHF 47.00
2.5 L
CHF 75.10
CHF 27.90
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 27.90
1 L
CHF 47.00
2.5 L
CHF 75.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-481-7
NACRES:
NA.22
CHF 27.90
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
644 hPa ( 20 °C)
Saggio
95.0-97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
31.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-100.4 °C
Temp. transizione
flash point -32 °C
Solubilità
300 g/L
Densità
0.968 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C